4-Chlor-2-fluor-3-methoxybenzoesäure ≥97%
|
Achtung
|
H33114.03EA
48.9
EUR
H33114.03
H33114.06
4-Chlor-2-fluor-3-methoxybenzoesäure ≥97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formel:
C₈H₆ClFO₃ Molecular Weight: 204,59 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19687204 CAS-Nummer: 1169870-80-7 |