3-Chlor-5-fluor-4-methoxybenzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H26397.06EA 211 EUR
H26397.06 H26397.03
3-Chlor-5-fluor-4-methoxybenzoesäure ≥97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆ClFO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115864
CAS-Nummer: 886497-22-9
EINECS: None