2-Chlor-6-fluor-3-methoxybenzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H26276.03EA 49.1 EUR
H26276.03 H26276.09
2-Chlor-6-fluor-3-methoxybenzoesäure ≥97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆ClFO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115942
CAS-Nummer: 886499-40-7
EINECS: None