5-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzonitril 97%, JRD
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H31977.03EA 163 EUR
H31977.03 H31977.MD
5-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzonitril 97%, JRD
5-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃NO
Schmelzpunkt: lorem ipsum
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11519364
CAS-Nummer: 1092461-25-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III