2-Chlor-6-fluor-3-nitrobenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCD07793.1EA 0 EUR
MAYBCD07793.1 CHMPCD07793.250
2-Chlor-6-fluor-3-nitrobenzonitril
2-Chlor-6-fluor-3-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₂ClFN₂O₂
MDL: MFCD00053834
CAS-Nummer: 226419-18-7
EINECS: 000-000-0