5-Chlor-2-hydroxybenzhydrazid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBRH01278.1EA
0
EUR
MAYBRH01278.1
CHMPRH01278.250
5-Chlor-2-hydroxybenzhydrazid
5-Chlor-2-hydroxybenzhydrazid
Formel:
C₇H₇ClN₂O₂ |
MDL:
MFCD01001347 CAS-Nummer: 5022-48-0 |