4-Chlor-N-cyclohexylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4547-25GEA 290 EUR
COBBCA-4547-25G COBBCA-4547-1G COBBCA-4547-5G
4-Chlor-N-cyclohexylbenzamid
4-Chlor-N-cyclohexylbenzamid
Formel: C₁₃H₁₆ClNO
MDL: MFCD00029412
CAS-Nummer: 57707-20-7