3,5-Dichlor-4-isopropoxyphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-6231-5GEA 804 EUR
COBBPN-6231-5G COBBPN-6231-1G
3,5-Dichlor-4-isopropoxyphenylboronsäurepinakolester
3,5-Dichlor-4-isopropoxyphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₂₁BCl₂O₃
MDL: MFCD15143609
CAS-Nummer: 1218790-28-3