3-(Pentafluorthio)benzaldehyd ≥97%
|
Achtung
|
H35195.03EA
31.7
EUR
H35195.03
3-(Pentafluorthio)benzaldehyd ≥97%
3-(Pentafluorothio)benzaldehyde
Formel:
C₇H₅F₅OS Molecular Weight: 232,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788517 CAS-Nummer: 401892-80-6 |