4-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyd
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
SILNSILS19900.100EA
0
EUR
SILNSILS19900.100
SILNSILS19900.10
SILNSILS19900.25
4-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyd
4-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyd
Formel:
C₁₀H₁₄O₂Si |
MDL:
MFCD00040723 CAS-Nummer: 1012-12-0 EINECS: 213-789-3 |