4-(Diethylamino)salicylaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L11659.06EA 18.93 EUR
L11659.06 L11659.14
4-(Diethylamino)salicylaldehyd 99%
4-(Diethylamino)salicylaldehyd
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Molecular Weight: 193,25
Schmelzpunkt: 60…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003326
CAS-Nummer: 17754-90-4
EINECS: 241-745-3