Methyl-2-formylbenzoat
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT10X-0992.10EA 0 EUR
BIOT10X-0992.10 BIOT10X-0992.5 BIOT10X-0992.1 BIOT10X-0992.500
Methyl-2-formylbenzoat
Methyl-2-formylbenzoat
Formel: C₉H₈O₃
MDL: MFCD00204231
CAS-Nummer: 4122-56-9