2-Brom-N-propylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6135-5GEA 409 EUR
COBBHC-6135-5G COBBHC-6135-1G
2-Brom-N-propylbenzolsulfonamid
2-Brom-N-propylbenzolsulfonamid
Formel: C₉H₁₂BrNO₂S
MDL: MFCD09800953
CAS-Nummer: 951883-92-4