2-Brom-N-pentylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6155-1GEA 143 EUR
COBBHC-6155-1G COBBHC-6155-5G
2-Brom-N-pentylbenzolsulfonamid
2-Brom-N-pentylbenzolsulfonamid
Formel: C₁₁H₁₆BrNO₂S
MDL: MFCD09800967
CAS-Nummer: 951883-99-1