2-Brom-N-ethylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6133-1GEA
143
EUR
COBBHC-6133-1G
COBBHC-6133-5G
2-Brom-N-ethylbenzolsulfonamid
2-Brom-N-ethylbenzolsulfonamid
Formel:
C₈H₁₀BrNO₂S |
MDL:
MFCD08873247 CAS-Nummer: 169189-80-4 |