2-Brom-N-(3-methoxypropyl)benzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6136-5GEA 291 EUR
COBBHC-6136-5G COBBHC-6136-1G
2-Brom-N-(3-methoxypropyl)benzolsulfonamid
2-Brom-N-(3-methoxypropyl)benzolsulfonamid
Formel: C₁₀H₁₄BrNO₃S
MDL: MFCD07710755
CAS-Nummer: 848906-56-9