5-Brom-2-iodbenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOS-7683-1GEA 24.8 EUR
COBBOS-7683-1G COBBOS-7683-5G COBBOS-7683-25G
5-Brom-2-iodbenzonitril
5-Brom-2-iodbenzonitril
Formel: C₇H₃BrIN
Molecular Weight: 307,92 g/mol
MDL: MFCD00672950
CAS-Nummer: 121554-10-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III