2-Brom-N-(2,4-difluorphenyl)benzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6087-5GEA
143
EUR
COBBHC-6087-5G
COBBHC-6087-1G
2-Brom-N-(2,4-difluorphenyl)benzolsulfonamid
2-Brom-N-(2,4-difluorphenyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₁₂H₈BrF₂NO₂S |
MDL:
MFCD09475878 CAS-Nummer: 941294-30-0 |