3-Brom-N-cyclohexyl-4-fluorbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
CA-4607-5G CA-4607-25G CA-4607-1G
COBBCA-4607-5GEA 291 EUR
COBBCA-4607-5G COBBCA-4607-25G COBBCA-4607-1G
3-Brom-N-cyclohexyl-4-fluorbenzamid
3-Brom-N-cyclohexyl-4-fluorbenzamid
Formel: C₁₃H₁₅BrFNO
MDL: MFCD11504867
CAS-Nummer: 1065074-00-1