3-Brom-4-fluorbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4614-1GEA 46.4 EUR
COBBCA-4614-1G COBBCA-4614-5G
3-Brom-4-fluorbenzamid
3-Brom-4-fluorbenzamid
Formel: C₇H₅BrFNO
Molecular Weight: 218,0200 g/mol
MDL: MFCD03094431
CAS-Nummer: 455-85-6