2-Brom-5-fluorbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4432-1GEA
196
EUR
COBBCA-4432-1G
COBBCA-4432-5G
2-Brom-5-fluorbenzamid
2-Brom-5-fluorbenzamid
Formel:
C₇H₅BrFNO Molecular Weight: 218,02 g/mol |
MDL:
MFCD03094322 CAS-Nummer: 1006-34-4 |