3-Brom-4-(trifluormethoxy)benzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4774-5GEA
1210
EUR
COBBCA-4774-5G
COBBCA-4774-250M
COBBCA-4774-1G
3-Brom-4-(trifluormethoxy)benzonitril
3-Brom-4-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel:
C₈H₃BrF₃NO |
MDL:
MFCD13195683 CAS-Nummer: 191602-89-8 |