3-Brom-5-(trifluormethoxy)benzonitril 97%, JRD
|
Gefahr
|
H31778.03EA
94.2
EUR
H31778.03
H31778.06
3-Brom-5-(trifluormethoxy)benzonitril 97%, JRD
3-Brom-5-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel:
C₈H₃BrF₃NO Molecular Weight: 266,01 g/mol Schmelzpunkt: 35…38 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08458074 CAS-Nummer: 914635-52-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |