4-Brom-N-cyclohexylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4424-25GEA 1430 EUR
COBBCA-4424-25G COBBCA-4424-1G COBBCA-4424-5G
4-Brom-N-cyclohexylbenzamid
4-Brom-N-cyclohexylbenzamid
Formel: C₁₃H₁₆BrNO
MDL: MFCD00451750
CAS-Nummer: 223553-87-5