3-Brom-N-cyclohexylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4476-5GEA 724 EUR
COBBCA-4476-5G COBBCA-4476-1G
3-Brom-N-cyclohexylbenzamid
3-Brom-N-cyclohexylbenzamid
Formel: C₁₃H₁₆BrNO
MDL: MFCD00554081
CAS-Nummer: 59507-55-0