4-Brom-3-methoxybenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4370-5GEA 1040 EUR
COBBCA-4370-5G COBBCA-4370-1G
4-Brom-3-methoxybenzamid
4-Brom-3-methoxybenzamid
Formel: C₈H₈BrNO₂
MDL: MFCD09475887
CAS-Nummer: 176961-57-2