3-Brom-5-nitrobenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4348-1GEA
67.6
EUR
COBBCA-4348-1G
COBBCA-4348-5G
3-Brom-5-nitrobenzamid
3-Brom-5-nitrobenzamid
Formel:
C₇H₅BrN₂O₃ |
MDL:
MFCD01529620 CAS-Nummer: 54321-80-1 |