3-Brom-4-hydroxy-5-methoxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL701165-5GEA 135 EUR
SIAL701165-5G
3-Brom-4-hydroxy-5-methoxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
3-Brom-4-hydroxy-5-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆BrNO₂
MDL: MFCD01123027
CAS-Nummer: 52805-45-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III