Methyl-4-chlor-3,5-dibromsalicylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4399-1GEA
71.3
EUR
COBBCA-4399-1G
COBBCA-4399-5G
Methyl-4-chlor-3,5-dibromsalicylat
Methyl-4-chlor-3,5-dibromsalicylat
Formel:
C₈H₅Br₂ClO₃ |
MDL:
MFCD09475886 CAS-Nummer: 941294-24-2 |