Kalium(4-(methylsulfonyl)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBTB-3203-1GEA 135 EUR
COBBTB-3203-1G COBBTB-3203-5G
Kalium(4-(methylsulfonyl)phenyl)trifluoroborat
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₇BF₃KO₂S
Molecular Weight: 262,09 g/mol
MDL: MFCD04115738
CAS-Nummer: 850623-40-4