Kalium(4-(ethylthio)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBTB-3247-25GEA
541
EUR
COBBTB-3247-25G
COBBTB-3247-1G
COBBTB-3247-5G
Kalium(4-(ethylthio)phenyl)trifluoroborat
Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate
Formel:
C₈H₉BF₃KS Molecular Weight: 244,12 |
MDL:
MFCD04115771 CAS-Nummer: 850623-75-5 |