Kalium(2-(methylthio)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBTB-3250-5GEA
135
EUR
COBBTB-3250-5G
COBBTB-3250-25G
COBBTB-3250-1G
Kalium(2-(methylthio)phenyl)trifluoroborat
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Formel:
C₇H₇BF₃KS Molecular Weight: 230,10 |
MDL:
MFCD04115773 CAS-Nummer: 850623-77-7 |