Kalium(2-hydroxyphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBTB-0019-5GEA
107
EUR
COBBTB-0019-5G
COBBTB-0019-1G
Kalium(2-hydroxyphenyl)trifluoroborat
Potassium-2-hydroxyphenyltrifluoroborate
Formel:
C₆H₅BF₃KO Molecular Weight: 200,0078 g/mol |
MDL:
MFCD07781243 CAS-Nummer: 850313-92-7 |