Kalium(4-butoxyphenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H53092.03EA 138.32 EUR
H53092.03 H53092.MD
Kalium(4-butoxyphenyl)trifluoroborat 96%
Potassium-4-butoxyphenyltrifluoroborate
Formel: C₁₀H₁₃BF₃KO
Molecular Weight: 256,12
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115755
CAS-Nummer: 850623-61-9