Kalium(3-carboxy-5-nitrophenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBTB-3249-1GEA
42
EUR
COBBTB-3249-1G
COBBTB-3249-5G
Kalium(3-carboxy-5-nitrophenyl)trifluoroborat
Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate
Formel:
C₇H₄BF₃KNO₄ |
MDL:
MFCD04115772 CAS-Nummer: 850623-76-6 |