Kalium(4-carboxyphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBTB-3202-1GEA 47.7 EUR
COBBTB-3202-1G COBBTB-3202-5G COBBTB-3202-25G
Kalium(4-carboxyphenyl)trifluoroborat
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₅BF₃KO₂
Molecular Weight: 228,02 g/mol
MDL: MFCD04115737
CAS-Nummer: 850623-38-0