Kalium(4-(ethoxycarbonyl)phenyl)trifluoroborat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H51882.03EA 46.59 EUR
H51882.03
Kalium(4-(ethoxycarbonyl)phenyl)trifluoroborat 95%
Kalium(4-(ethoxycarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Formel: C₉H₉BF₃KO₂
Molecular Weight: 256,07
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800743
CAS-Nummer: 1439402-07-9