Kalium(2-(ethoxycarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBTB-3244-1GEA 196 EUR
COBBTB-3244-1G COBBTB-3244-5G
Kalium(2-(ethoxycarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Kalium(2-(ethoxycarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Formel: C₉H₉BF₃KO₂
Molecular Weight: 256,0711 g/mol
MDL: MFCD04115768
CAS-Nummer: 850623-73-3