Kalium(4-(phenylaminocarbonyl)phenyl)trifluoroborat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H51150.03EA 34 EUR
H51150.03 H51150.06
Kalium(4-(phenylaminocarbonyl)phenyl)trifluoroborat 97%
Kalium(4-(phenylaminocarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Formel: C₁₃H₁₀BF₃KNO
Molecular Weight: 303,13
Schmelzpunkt: >250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11977719
CAS-Nummer: 912350-01-7