Kalium(4-(aminocarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBTB-3230-1GEA 92 EUR
COBBTB-3230-1G COBBTB-3230-25G COBBTB-3230-5G
Kalium(4-(aminocarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Kalium(4-(aminocarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Formel: C₇H₆BF₃KNO
Molecular Weight: 227,03
MDL: MFCD04115758
CAS-Nummer: 850623-63-1