Kalium(2-(aminocarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBTB-3240-5GEA
1630
EUR
COBBTB-3240-5G
COBBTB-3240-1G
Kalium(2-(aminocarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Kalium(2-(aminocarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Formel:
C₇H₆BF₃KNO |
MDL:
MFCD04115765 CAS-Nummer: 850623-70-0 |