Kalium(4-formylphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBTB-3214-5GEA 69.1 EUR
COBBTB-3214-5G COBBTB-3214-1G COBBTB-3214-25G
Kalium(4-formylphenyl)trifluoroborat
Kalium(4-formylphenyl)trifluoroborat
Formel: C₇H₅BF₃KO
Molecular Weight: 212,02 g/mol
MDL: MFCD02093980
CAS-Nummer: 374564-36-0