Kalium(2-formylphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBTB-3237-25GEA 436 EUR
COBBTB-3237-25G COBBTB-3237-1G COBBTB-3237-5G
Kalium(2-formylphenyl)trifluoroborat
Kalium(2-formylphenyl)trifluoroborat
Formel: C₇H₅BF₃KO
Molecular Weight: 212,02
MDL: MFCD02093979
CAS-Nummer: 192863-39-1