4-(Trimethylsilyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-8307-1GEA 58 EUR
COBBBB-8307-1G
4-(Trimethylsilyl)phenylboronsäure
4-(Trimethylsilyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₅BO₂Si
MDL: MFCD00093348
CAS-Nummer: 17865-11-1