3-(Trimethylsilyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-8371-1GEA 81.2 EUR
COBBBB-8371-1G
3-(Trimethylsilyl)phenylboronsäure
3-(Trimethylsilyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₅BO₂Si
MDL: MFCD03093884
CAS-Nummer: 177171-16-3