4-Methoxy-3-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-5076-1GEA
329
EUR
COBBBB-5076-1G
COBBBB-5076-5G
4-Methoxy-3-nitrophenylboronsäure
4-Methoxy-3-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BNO₅ Molecular Weight: 196,9531 g/mol |
MDL:
MFCD03092922 CAS-Nummer: 827614-67-5 |