4-Methoxy-2-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-5083-1GEA 1010 EUR
COBBBB-5083-1G COBBBB-5083-250M COBBBB-5083-500M
4-Methoxy-2-nitrophenylboronsäure
4-Methoxy-2-nitrophenylboronsäure
Formel: C₇H₈BNO₅
MDL: MFCD09878340
CAS-Nummer: 860034-09-9