3,5-Diformyl-2-isopropoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-8085-250MEA 202 EUR
COBBBB-8085-250M COBBBB-8085-1G
3,5-Diformyl-2-isopropoxyphenylboronsäure
3,5-Diformyl-2-isopropoxyphenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₃BO₅
MDL: MFCD09750451
CAS-Nummer: 1072951-68-8