3,5-Diformylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL567485-1GEA 504 EUR
SIAL567485-1G
3,5-Diformylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3,5-Diformylphenylboronsäure
Formel: C₈H₇BO₄
Molecular Weight: 177,9498 g/mol
MDL: MFCD03701570
CAS-Nummer: 480424-62-2