2-Formyl-4-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBAC35952.1EA 0 EUR
MAYBAC35952.1 MAYBAC35952.250
2-Formyl-4-methoxyphenylboronsäure
2-Formyl-4-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₄
MDL: MFCD01319043
CAS-Nummer: 139962-95-1